Learn More
Carbolite™ Four à chambre AAF, petit volume
Conçu spécifiquement pour fournir des conditions d’incinération optimales afin d’assurer une combustion complète de l’échantillon. Le four à chambre AAF Carbolite™, petit volume, fournit un flux continu d’air préchauffé dans la chambre ; il est conforme aux normes ISO 1171:2010, ASTM D3174-04: 2010 et ASTM D4422.
Marque:  Carbolite™ AAF1107-230SN+&02-301
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 30.00000kg
Code produit. 10292062
  • 4770.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-06-2024
Description
  • Température de fonctionnement maximale de 1100°C
  • Régulateur Carbolite-Gero 301 avec montée simple au point de consigne et minuterie
  • La grande surface de plancher permet de contenir un grand nombre d’échantillons
  • Idéal pour l’incinération d’aliments, de plastiques, de charbon et d’autres matières hydrocarbonés
  • Conçu pour être conforme aux normes ISO 1171:2010, ASTM D3174-04:2010 et ASTM D4422
  • Les éléments filaires sont protégés contre les dommages chimiques et mécaniques par un revêtement à base d’oxyde d’aluminium résistant
  • Chauffage sur 4 côtés (2 côtés, toit et foyer)
  • L’entrée d’air et la haute cheminée donnent un débit d’air de 4 à 5 changements par minute
  • La faible hauteur de la chambre permet de maintenir le débit d’air près des échantillons pour une combustion optimale
  • Des éléments puissants à bobinage gradué compensent la perte de chaleur due à un débit d’air élevé
  • Le préchauffage de l’air avant son entrée dans la chambre assure une excellente uniformité
  • Plateau d’échantillons et poignée de chargement
  • Diverses options supplémentaires sont disponibles et doivent être spécifiées au moment de la commande.
    • Alimentation électrique en 2 phases pour AAF 11/7
    • Protection contre la surchauffe (recommandée pour protéger tout contenu de valeur et pour un fonctionnement sans surveillance)
    • Une gamme de commandes numériques sophistiquées, de programmateurs multi-segments et d’enregistreurs de données est disponible. Elles peuvent être équipées de communications RS232, RS485 ou Ethernet
Spécification
Spécification
Heat-up time: 155min.
1100°C
Temperature Controller
430 mm
63 kg
7 L
Ashing Furnace
455 x 170 x 90 mm
650 mm
4000 w max., 2624 w holding