Learn More
Thermo Scientific™ PCR Plate, 384-well, raised chimney
Effectuez un séquençage post-PCR et des étapes de nettoyage dans les puits plus grands de cette plaque PCR 384 puits avec un volume de puits de 40 µl.
Marque: Thermo Scientific™ AB0937
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
La plaque à jupe pleine 384 puits avec volume supplémentaire permet d’effectuer des applications post-PCR telles que des digestions enzymatiques et des précipitations d’éthanol dans les puits grâce à l’augmentation du volume de ces derniers.
Points clés
- Conception du puits à cheminée surélevée
- L’augmentation du volume des puits facilite le séquençage et les étapes de rinçage
- Volume utile des puits : 40 µl
- Coin biseauté : A24
Spécification
Aucun code-barres | |
100/plaque | |
Microplaque PCR | |
À jupe | |
40 μl | |
25 μl |
Certifié sans RNase / DNase | |
Transparent | |
Systèmes de PCR en temps réel ou thermocycleurs | |
Polypropylène | |
384 | |
Standard |