Learn More
Thermo Scientific™ Plaque de stockage DeepWell en polypropylène de 1,2 ml Abgene™ 96 Well
Optimisez la culture cellulaire en suspension avec ces plaques de stockage de 1,2 ml à fond en U.
270.00€ - 357.00€
Spécification
Code-barres | Custom Barcoding Available |
---|---|
Certifications/Conformité | Certified RNase, DNase, PCR Inhibitors, and human DNA Free. ANSI Compliant |
Format | Standard |
Description | Incluent des puits à fond en U pour une remise en suspension aisée des échantillons |
Array | 8 x 12 |
Code produit | Marque | Type de puits | Conditionnement | Fit for Purpose | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de puits | Conditionnement | Fit for Purpose | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10243223
|
Thermo Scientific™
AB-1127 |
Carré | 1 Paquets | PCR Ready |
357.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12114172
|
Thermo Scientific™
AB-0564 |
Rond | 1 Paquets | PCR Ready |
355.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10544384
|
Thermo Scientific™
AB-0787 |
Rond | 50 Paquets | PCR Ready |
286.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10364463
|
Thermo Scientific™
AB-0564/K |
Rond | Individually Wrapped | PCR Ready |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Les microplaques en PP et les plaques DeepWell Thermo Scientific™ Abgene™ offrent une sécurité de stockage pour les dosages, les bibliothèques de composés ou le stockage d’échantillons pour une utilisation à long ou moyen terme. Les plaques de microtitration Abgene sont fabriquées selon des spécifications rigoureuses dans notre salle blanche de classe 100 000 selon la norme ISO 9001 et utilisent des résines de PP vierge de haute qualité médicale, qui garantissent la qualité et la performance des plaques de stockage. Conçues selon les normes ANSI, ces microplaques et plaques DeepWell sont compatibles avec une grande variété de manipulations automatisées de liquides pour des flux de travail à rendement élevé. Les plaques de stockage en PP sont proposées avec des puits à fond en U et en V, pyramidal, à broche, ainsi qu’avec une large gamme de volumes pour la plupart des applications.
Caractéristiques
- Forme à puits rond conçue pour une récupération optimale de la forme carrée du convoyeur d’échantillons afin d’optimiser le volume d’échantillons dans la conception au format ANSI
- Chaque puits est doté d’un rebord d’étanchéité indépendant pour empêcher la contamination croisée
- Puits à fond en U parfaitement adaptés à la remise en suspension des échantillons
- Polypropylène (AB-1068, polystyrène)
- Résistant au DMSO (100 %) ; à l’éthanol (100 %) ; à l’isopropanol (100 %)
- Convient à l’autoclavage (15 minutes à 121°C) ou à l’irradiation gamma
- Options de scellage : Joints adhésifs, joints thermiques, bouchons de plaque de stockage et barrettes de bouchons et tapis d’étanchéité de plaque de stockage
- Fabrication en salle blanche
- Format ANSI pour une compatibilité avec les systèmes automatisés
Spécification
Custom Barcoding Available | |
Standard | |
8 x 12 | |
Abgene | |
ALPS5000, ALPS3000, and ALPS50V Heat Sealers, Automated Liquid Handlers, Multidrop Combi, Centrifuges, Ultralow Freezers, Liquid Handlers | |
1200 μL | |
Cleanroom | |
Yes | |
50 | |
Yes | |
ANSI/ SLAS Standard |
Certified RNase, DNase, PCR Inhibitors, and human DNA Free. ANSI Compliant | |
Incluent des puits à fond en U pour une remise en suspension aisée des échantillons | |
Low binding PP | |
96-well plate | |
Polypropylene | |
96 | |
Non-treated | |
Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation | |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. | |
PCR Ready |