Learn More
Testo™ Thermomètre de type T 926 TE
Thermomètre numérique idéal pour vérifier la température à cœur des aliments dans les cuisines commerciales, les services de restauration et d’autres environnements industriels. Le thermomètre de type T 926 TE Testo™ est rapide, fiable et discret.
Marque:  Testo™ 0560 9261
Code nomenclature Nacres: PB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.17000kg
Code produit. 10503804
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Connexion pour un capteur amovible / sans fil
  • Large gamme de capteurs en option pour répondre vos besoins individuels
  • Seuils définis par l’utilisateur / alarmes sonores lorsque le seuil est dépassé
  • Certifié selon les normes HACCP et EN 13485 / idéal pour une utilisation avec les denrées alimentaires
Spécification
Spécification
182 x 64 x 40 mm
- 50°C
64 mm
0,1°C (entre -50°C et +199,9°C)
±0,3°C (−20 à 70°C)