Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute QPCR Mix, SYBR Green, low ROX
Optimisé pour la chimie verte SYBR et contient tous les composants nécessaires pour effectuer la PCR quantitative, à l’exception des modèles et amorces.
Marque: Thermo Scientific™ AB1323A
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 0.03000kg
Description
Le mélange 2X qPCR SYBR Green Mix contient des niveaux optimaux de colorant SYBR Green I actif et de l’ADN polymérase Thermo-Start fournis dans un tampon de réaction exclusif qui permet la détection de cibles à faible nombre de copies.
Les mélanges ABsolute qPCR SYBR Green Mix se déclinent en plusieurs versions : concentration élevée de colorant de référence ROX, faible concentration de colorant ROX, fluorescéine ou absence de colorant de référence. Un mélange Master Mix optimisé pour les instruments capillaires est également disponible.
- Spécificité & haute sensibilité - Les Master Mixes contiennent l’enzyme de démarrage à chaud brevetée ADN polymérases Thermo-Start
- Tampon optimisé contenant SYBR Green
- Reproductibilité - Tous les Master Mixes subissent un contrôle de la qualité afin d’assurer la cohérence entre les lots
- Large plage dynamique
Spécification
Contenu : •1 x 5 ml de mélange basse concentration ROX QPCR SYBR Green ABsolute (2X) • 100 μl de MgCl2 (1M) Conserver à -20°C |
|
qPCR | |
Étalon | |
ABsolute | |
400 réactions de 25 μl chacune | |
Cycleurs qPCR | |
400 réactions | |
5 mL |
SYBR | |
ADN polymérase Taq | |
Système 7500, QuantStudio™, système Viia™ 7, Stratagene Mx4000, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P | |
Master Mix SYBR PCR en temps réel | |
Expression génétique | |
2X | |
ADN, ADNdb |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.