missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BINDER™ Port d’accès équipé d’un obturateur en silicone

Port d’accès équipé d’un obturateur en silicone - 30 mm, arrière

Marque:  BINDER™ 8012-0390

Code nomenclature Nacres: NB.77

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15661726

  • 311.00€ / 1 pièce


Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier

Description

Description

  • For use in back
  • Includes silicone plug
  • For use with a wide range of BINDER™ incubators and chambers
Spécification

Spécification

Back position
10 mm
All ED, FD, FED, FP, M, BD, BF models
Silicone plug
Vidéos
Documents