missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Binder™ Access Port with Silicone Plug, 125mm

Available in three different positions - top, right and left.

Marque:  Binder™ 8012-0533

Code nomenclature Nacres: NB.77

Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15661776

  • 777.00€ / 1 pièce


Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier

Description

Description

  • Silicone plugs included
  • For use with a wide range of Binder™ incubators and chambers

Spécification

Spécification

Left side position
125 mm
All MK models
Silicone plug
Vidéos
Documents