Learn More
BINDER™ Port d’accès gauche (10 à 30 mm)
S’utilise avec : Unités BINDER KB 240, KB 400, KB 720
Marque: BINDER™ 8012-0648
377.16 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21656" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 0.31000kg
Description
- Pour une utilisation sur le côté gauche des dispositifs
- Inclut une prise en silicone
- À utiliser avec une vaste gamme de chambres et d’incubateurs BINDER™
Spécification
Port d’accès équipé d’un obturateur en silicone - 30 mm, gauche | |
Accessoire ; Port d’accès | |
30 mm |
Chambres BINDER KB 240, KB 400, KB 720 | |
Bouchon en silicone |