missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BINDER™ Port d’accès avec bouchon en silicone, 80 mm

Disponible dans trois positions différentes : en haut, à droite et à gauche.

Marque:  BINDER™ 8012-0512

Code nomenclature Nacres: NB.77

Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg

Code produit. 15661766

  • 911.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-07-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier

Description

Description

  • Bouchons en silicone inclus
  • À utiliser avec une large gamme de chambres et d’incubateurs Binder™

Spécification

Spécification

Port d’accès équipé d’un obturateur en silicone - 80 mm, droite
Accessoire ; Port d’accès
80 mm
Chambres BINDER série MKFT
Bouchon en silicone
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions