Learn More
Merck Accessoires pour kits de support pour filtre tout en verre de 47 mm et kit MilliSolve
Conçus pour remplacer les pièces contenues dans les kits de filtration sous vide en verre ou pour une configuration alternative
Marque:  Merck XX1514702
Informations supplémentaires : Poids : 0.24300kg
Code produit. 15874166
  • 529.00€ / 1 pièce
En stock
Description
Conçus pour remplacer les pièces contenues dans les kits de filtration sous vide en verre ou pour une configuration alternative
Produit accessoire de filtration sous vide en verre MilliporeCes produits accessoires sont conçus pour remplacer les pièces contenues dans les kits de filtration sous vide en verre Millipore ou pour une configuration alternative. Cet élément est une pièce accessoire pour les kits de porte-filtre tout en verre Millipore de 47 mm et le kit Millipore MilliSolve.
Spécification
Spécification
Non autoclavable
Bras latéral à vide à bouchon tubulaire de dia. ext. de 6 mm (0,25 po)
Verre borosilicaté
Bras latéral à bouchon tubulaire de 6 mm (1/4 po) de dia. ext. jusqu’à dépression
47 mm
Transparent
Support en verre fritté avec zone de filtration de 9,6 cm²
9,6 cm2
Bouchon et base en verre avec support fritté