Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour rouleau pour flacons/tubes
Utilisez ces accessoires pour optimiser les performances de votre flacon / rouleau pour tubes Thermo Scientific™.
5.50€ - 115.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Rouleau pour flacons / tubes |
---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15238914
|
Thermo Scientific™
88881010 |
Rouleau |
41.50€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15258914
|
Thermo Scientific™
88881012 |
Joint torique pour tube de 15 ml |
5.50€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15248914
|
Thermo Scientific™
88881011 |
Joint torique pour tube de 50 ml |
5.50€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15268914
|
Thermo Scientific™
88881014 |
Télécommande |
115.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15278914
|
Thermo Scientific™
88881013 |
Barre d’empilage |
92.90€
4 pièces |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Utilisez les accessoires Thermo Scientific™ pour rouleau pour flacons / tubes afin d’optimiser la flexibilité et les performances.
Spécification
Rouleau pour flacons / tubes |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.