Learn More
Sartorius Accessoires et pièces de rechange pour balances : Commutateurs
Pour le contrôle à distance
Marque:  Sartorius YHS02
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 10.00000kg
Code produit. 10062221
  • 315.00€ / 1 pièce
En stock
Description
  • Accessoires pour interrupteur manuel et pédale pour balances Sartorius
Spécification
Spécification
Balances CPA, balances étendues, balances Master Pro LA
Connecteur en T
Interrupteur manuel