Learn More
Merck Accessories for XX6702500 FilterJet Solvent Dispenser
Accessories for filter holders for sample preparation.
Marque: Merck XX4002500
493.55 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.18048kg
Description
Accessoires pour supports de filtres destinés à la préparation d’échantillons.
Spécification
Distributeur de solvant Filterjet™ | |
Support de filtre | |
2,5 cm |
Porte-filtre en acier inox | |
0,98 in |