Learn More
Merck Accessories for XX6702500 FilterJet Solvent Dispenser
Accessories for filter holders for sample preparation.
Marque: Merck XX6702508
90.45 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Accessoires pour supports de filtres destinés à la préparation d’échantillons.
Spécification
Non autoclavable | |
PP | |
14 bar (200 psi) | |
Tubes | |
3 m | |
6,3 mm |
Distributeur de solvant Filterjet™ | |
Non stérile | |
200 psi | |
10 pi | |
0,25 in | |
6,3 mm |