Learn More
Merck Accessories for XX6702500 FilterJet Solvent Dispenser
Accessories for filter holders for sample preparation.
Marque: Merck XX6702506
248.98 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Accessoires pour supports de filtres destinés à la préparation d’échantillons.
- En PE
- Non autoclavable
- Avec adaptateurs NPT de 0,25 po
- Pression d’entrée maximale : 14 bar (200 psi)
- Longueur : 6 pi (1,83 m)
- Diamètre interne : 0,6cm (0,25 in)
Spécification
Non autoclavable | |
Distributeur de solvant Filterjet™ | |
Non stérile | |
200psi | |
6 pieds | |
0,25 in | |
6,3 mm |
Tubulure à pression | |
Polyéthylène | |
14 bar (200 psi) | |
Tubulure de pression avec adaptateurs NPT de 1/4 po | |
183 cm | |
6,3 mm |