Learn More
Merck Accessories for XX6702500 FilterJet Solvent Dispenser
Accessories for filter holders for sample preparation.
Marque: Merck XX6702502
127.79 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Accessoires pour supports de filtres destinés à la préparation d’échantillons.
- En PTFE
- Connecteurs : Raccords coudés 1/4 po NPTF pour entrée et sortie (étiquetés) et raccord NPTF 1/4 po pour manomètre et évent / soupape de surpression
Spécification
Non autoclavable | |
Joints de vanne | |
PTFE | |
7 bar (100 psi) |
Raccords coudés NPTF 1/4 po pour entrée et sortie (étiquetés) ; Raccord NPTF 1/4 po pour manomètre et évent / soupape de surpression | |
Distributeur de solvant Filterjet™ | |
Non stérile | |
Joints de vanne |