Learn More
Merck Accessories for XX6702500 FilterJet Solvent Dispenser
Accessories for filter holders for sample preparation.
Marque:  Merck XX6702507
90.45 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23269" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: JA.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10758821
  • 97.05€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-07-2024
Description
Accessoires pour supports de filtres destinés à la préparation d’échantillons.
  • Construit en acier inox série 300
  • L’adaptateur (XX6702507) est une pièce de rechange pour le distributeur de solvants Filterjet™ et est inclus dans le kit de connecteurs pour le système de filtration des déchets dangereux ZHE
Spécification
Spécification
NPTM au tube
Acier inoxydable
183 cm
0,25 in
0,63cm
Distributeur de solvant Filterjet™
Adaptateur de tube, NPTM 1/4 po. au tube 1/4 po.
0,25 in
6,3 mm