Learn More
Merck Accessories for YY3009000 Filter Holder, 90 mm
Accessories for filter holders for sample preparation.
97.05€ - 560.00€
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
À utiliser avec (équipement) Porte-filtres de 90 mm
Stérilité Non stérile
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Type Matériau Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type Matériau Prix Quantité et disponibilité  
10099910
Afficher les documents Détails de la promotion
Merck
YY3009053
Joints toriques PTFE
226.00€
4 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 17-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10789011
Afficher les documents Détails de la promotion
Merck
YY3009054
Grille de support Acier inoxydable 316 revêtu de PTFE
560.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 11-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10672632
Afficher les documents Détails de la promotion
Merck
YY2214257
Bouton manuel PP renforcé de fibre de verre, laiton
97.05€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 25-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10177001
Afficher les documents Détails de la promotion
Merck
YY2214251
Pieds avec bouchons Aluminium anodisé
288.00€
3 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 11-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11732594
Afficher les documents Détails de la promotion
Merck
YY2209059
Jeu de pieds Aluminium anodisé
288.00€
3 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 11-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10738631
Afficher les documents Détails de la promotion
Merck
YY2209058
Support de drain de sortie Acier inoxydable
387.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 11-06-2024
Description
Accessoires pour supports de filtres destinés à la préparation d’échantillons.
AccessoriesXX4204708 Vent/Relief ValveYY3009053 O-rings, 90 mm filter housing, PTFEYY3009054 Support Screen, PTFE-coatedYY2209058 Underdrain Support, 90 mmYY2209059 Support Legs
Spécification
Spécification
Non autoclavable
Porte-filtres de 90 mm