Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Acclaim™ 120 C8
Bénéficiez de performances exceptionnelles et d’une résolution maximale pour la séparation en phase inverse des analytes avec une hydrophobicité modérée.
179.43€ - 878.64€
Spécification
pH | 2 à 8 |
---|---|
Porosité | 120 Å |
Surface spécifique | 300 m²/g |
Température | 60°C |
Type d’USP | L7 |
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Format de colonne | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Format de colonne | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11371773
|
Thermo Scientific™
059134 |
5 μm | 2,1 mm | 50 mm | Colonne analytique |
467.68€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11391773
|
Thermo Scientific™
059136 |
5 μm | 2,1 mm | 150 mm | Colonne analytique |
677.21€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11311783
|
Thermo Scientific™
059138 |
5 μm | 4,6 mm | 50 mm | Colonne analytique |
467.68€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11321783
|
Thermo Scientific™
059139 |
5 μm | 4,6 mm | 100 mm | Colonne analytique |
604.29€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11331783
|
Thermo Scientific™
059140 |
5 μm | 4,6 mm | 150 mm | Colonne analytique |
677.21€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11341783
|
Thermo Scientific™
059141 |
5 μm | 4,6 mm | 250 mm | Colonne analytique |
734.93€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11391983
|
Thermo Scientific™
072617 |
2,2 μm | 2,1 mm | 150 mm | Colonne analytique |
878.64€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11381983
|
Thermo Scientific™
072616 |
2,2 μm | 2,1 mm | 100 mm | Colonne analytique |
849.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11361973
|
Thermo Scientific™
071979 |
5 μm | 3 mm | 10 mm | Cartouche de protection, 2/boîte |
237.70€
2 pièces |
Expédition estimée: 02-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11311923
|
Thermo Scientific™
069696 |
5 μm | 4,6 mm | 10 mm | Cartouche de protection, 2/boîte |
179.43€
2 pièces |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11331733
|
Thermo Scientific™
069688 |
5 μm | 2,1 mm | 10 mm | Cartouche de protection, 2/boîte |
237.70€
2 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11371903
|
Thermo Scientific™
068970 |
3 μm | 2,1 mm | 150 mm | Colonne analytique |
764.03€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11351763
|
Thermo Scientific™
059122 |
3 μm | 2,1 mm | 50 mm | Colonne analytique |
503.57€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11361763
|
Thermo Scientific™
059123 |
3 μm | 2,1 mm | 100 mm | Colonne analytique |
677.21€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11371763
|
Thermo Scientific™
059124 |
3 μm | 2,1 mm | 150 mm | Colonne analytique |
764.03€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11301773
|
Thermo Scientific™
059127 |
3 μm | 4,6 mm | 150 mm | Colonne analytique |
764.03€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11371983
|
Thermo Scientific™
072615 |
2,2 μm | 2,1 mm | 50 mm | Colonne analytique |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11361983
|
Thermo Scientific™
072614 |
2,2 μm | 2,1 mm | 30 mm | Colonne analytique |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11321993
|
Thermo Scientific™
072620 |
2,2 μm | 3 mm | 100 mm | Colonne analytique |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11301783
|
Thermo Scientific™
059137 |
5 µm | 2,1 mm | 250 mm | Colonne analytique |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11381763
|
Thermo Scientific™
059125 |
3 µm | 4,6 mm | 50 mm | Colonne analytique |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11391763
|
Thermo Scientific™
059126 |
3 μm | 4,6 mm | 100 mm | Colonne analytique |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11322073
|
Thermo Scientific™
074811 |
2,2 μm | 2,1 mm | 250 mm | Colonne analytique |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
Pour la séparation en phase inverse des analytes avec une hydrophobicité modérée, utilisez les colonnes LC Thermo Scientific™ Acclaim™ 120 C8. Ces colonnes haute performance offrent une sélectivité qui est similaire aux colonnes Acclaim 120 C18 avec un ordre d’élution prévisible et une rétention moindre. L’élution des composants est accélérée, conduisant à des séparations plus rapides. La chimie unique des ligands C8 densément greffés sur un substrat de silice poreux, ultra-pure et sphérique se traduit par des colonnes Acclaim 120 C8 extrêmement efficaces.
Colonnes pour phase inverse haute performance pour la séparation des petites molécules- Faible activité silanol pour d’excellentes formes de pic
- Performance reproductible de colonne à colonne
- Bleeding extrêmement faible, entièrement compatible avec la MS
- Stables pour un pH compris entre 2 et 8
- Disponibles en granulométries de 2,2, 3 et 5 μm et en diamètres de 4,6, 3,0 et 2,1 mm, avec un diamètre de pore moyen de 120 Å
- Également disponibles au format RSLC de 2,2 µm pour des séparations rapides et fiables
Adhérez aux normes élevées établies par les méthodes de HPLC et LC/MS modernes grâce à la gamme Acclaim de colonnes en phase inverse. Ces colonnes à base de silice avec greffage de colonne avancé et technologies end-capping offrent une sélectivité complémentaire, une grande efficacité de colonne et une très haute résolution pour un large éventail d’applications.
- Un large spectre de phases stationnaires, incluant les phases classiques C8 et C18, les phases polaires greffées et les phases spécifiques, notamment à larges pores, est disponible pour répondre aux besoins spécifiques de votre application
- Performances testées afin de garantir fiabilité et haute qualité pour les séparations chromatographiques dans le secteur de l’industrie pharmaceutique, biopharmaceutique, environnementale, alimentaire et autres
Spécification
2 à 8 | |
300 m²/g | |
L7 | |
11 % | |
Oui |
120 Å | |
60°C | |
C8 | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.