Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Acclaim™ Carbamate
Obtenez la séparation de base des carbamates spécifiée dans la méthode EPA 531.2 des États-Unis à l’aide des colonnes LC carbamate hautement efficaces Thermo Scientific™ Acclaim™.
182.58€ - 857.79€
Spécification
pH | 3 à 7 |
---|---|
Porosité | 120 Å |
Surface spécifique | 300 m²/g |
Température | 60°C |
Phase stationnaire | Exclusif |
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11322033
|
Thermo Scientific™
072926 |
3 μm | 3 mm | 150 mm |
857.79€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11312033
|
Thermo Scientific™
072925 |
3 μm | 4,6 mm | 150 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11332033
|
Thermo Scientific™
072927 |
3 μm | 2,1 mm | 150 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11312083
|
Thermo Scientific™
075596 |
2,2 μm | 2,1 mm | 150 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11322083
|
Thermo Scientific™
075597 |
2,2 μm | 2,1 mm | 100 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11302033
|
Thermo Scientific™
072924 |
5 μm | 4,6 mm | 250 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11342033
|
Thermo Scientific™
072928 |
5 μm | 4,6 mm | 10 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11352033
|
Thermo Scientific™
072929 |
5 μm | 3 mm | 10 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11362033
|
Thermo Scientific™
072930 |
5 μm | 2,1 mm | 10 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Descripción
Obtenez une séparation de la ligne de base des pesticides à base de carbamates (pesticides N-méthylcarbamate et N-méthylcarbamoyloxime) spécifiée dans la méthode EPA 531.2 des États-Unis à l’aide des colonnes LC Thermo Scientific™ Acclaim™ Carbamate. Ces colonnes à haute efficacité sont compatibles avec les gradients de phase mobile binaires (méthanol / eau) et ternaires (acétonitrile / méthanol / eau) pour une plus grande flexibilité. Utilisez ces colonnes à bleeding extrêmement faible avec la dérivation / fluorescence LC / post-colonne ou la détection LC/MS pour une sensibilité maximale.
Plusieurs formats de colonnes répondent à vos besoins spécifiques d’analyse
- Colonne de 5 µm, 4,6 × 250 mm : définit la référence en matière de résolution très élevée avec réaction post-colonne (PCR) et détection par fluorescence (FLD)
- Colonne de 3 µm, 4,6 × 150 mm : permet de gagner du temps et augmente le débit de l’échantillon
- Colonne de 3 µm, 3,0 × 150 mm : permet de gagner du temps et réduit la consommation de solvant
- Colonne de 3 µm, 2,1 × 150 mm : adapté à la LC/MS afin d’atteindre les limites de détection les plus faibles possible
- Deux colonnes RSLC de 2,2 µm (2,1 × 100 mm et 2,1 × 150 mm) : offrent des séparations à haute résolution et à cadence élevée
À propos de la gamme de colonnes HPLC de spécialité Acclaim
Les colonnes Acclaim spécialisées ont été développées, fabriquées et testées pour répondre aux besoins de séparation d’applications spécifiques. Ces colonnes, qui reposent sur des chimies novatrices et uniques, sont très résolutives et très simples d’utilisation.
- Testées pour garantir des séparations uniformes
- Sélectivité idéale pour la séparation d’analytes cibles spécifiques
- Excellentes formes de pic
- Performances testées pour garantir des séparations chromatographiques spécifiques de grande qualité et très fiables
Especificaciones
3 à 7 | |
300 m²/g | |
Exclusif | |
Spécialisée / Spécifique à une application |
120 Å | |
60°C | |
Acclaim | |