Learn More
Fisherbrand™ AccuBlock™ Digital Dry Baths
These dry bath incubators are available in either dual or four-block configurations and provide a broad temperature range up to 150°C, which makes them useful for a variety of applications in molecular biology, histology, clinical, environmental and industrial laboratories.
362.00€ - 650.59€
Spécification
Type de contrôleur PI microprocessor
Fréquence 50/60 Hz
Comprend Lid
Matériau Aluminum, anodized high grade non-porous
Type Digital Dry Bath
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Description Dimensions (L x l x H) extérieures Poids (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Dimensions (L x l x H) extérieures Poids (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
15702842 Afficher les documents Fisherbrand™
Dual block 3.2 kg 362.00€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
15712842 Afficher les documents Fisherbrand™
Four block 4.4 kg 650.59€
1 pièce Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
Description
Description
  • Designed to incorporate the best combination of features including block capacity, dual displays, and an external temperature probe that gives life science researchers the confidence and efficiency they need when working with precious samples
  • USB connectivity enables traceability of data
  • Molded block chamber
Spécification
Spécification
PI microprocessor
Lid
Digital Dry Bath
Ambient +5° to 150°C
1 to 99 hours and 59 minutes or continuous in 1-min increments
50/60 Hz
Aluminum, anodized high grade non-porous
±0.3°C
±0.2°C
230 V