Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes LC Accucore™ 150 C18
Profitez de caractéristiques de phase conçues pour la séparation des peptides avec les colonnes LC Thermo Scientific™ Accucore™ 150 C18.
430.00€ - 1291.32€
Spécification
À utiliser avec | HPLC |
---|---|
Granulométrie | 2,6 µm |
pH | 1 à 11 |
Porosité | 150 Å |
Surface spécifique | 80 m²/g |
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12635685
|
Thermo Scientific™
16126-032130 |
2,6 µm | 2,1 mm | 30 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12645685
|
Thermo Scientific™
16126-034630 |
2,6 μm | 4,6 mm | 30 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12675685
|
Thermo Scientific™
16126-052130 |
2,6 µm | 2,1 mm | 50 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12605695
|
Thermo Scientific™
16126-102130 |
2,6 µm | 2,1 mm | 100 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12695685
|
Thermo Scientific™
16126-103030 |
2,6 μm | 3 mm | 100 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12615695
|
Thermo Scientific™
16126-104630 |
2,6 µm | 4,6 mm | 100 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12625695
|
Thermo Scientific™
16126-152130 |
2,6 µm | 2,1 mm | 150 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12635695
|
Thermo Scientific™
16126-153030 |
2,6 μm | 3 mm | 150 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12645695
|
Thermo Scientific™
16126-154630 |
2,6 µm | 4,6 mm | 150 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12675695
|
Thermo Scientific™
16126-014005 |
2,6 μm | 4 mm | 10 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12665695
|
Thermo Scientific™
16126-013005 |
2,6 µm | 3 mm | 10 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12655695
|
Thermo Scientific™
16126-012105 |
2,6 μm | 2,1 mm | 10 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12635715
|
Thermo Scientific™
16126-157569 |
2,6 μm | 0,075 mm | 150 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
12645715
|
Thermo Scientific™
16126-507569 |
2,6 μm | 0,075 mm | 500 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Profitez de caractéristiques de phase conçues pour la séparation des peptides avec les colonnes LC Thermo Scientific™ Accucore™ 150 C18. Basées sur la technologie Core Enhanced, les colonnes Accucore fournissent des séparations de biomolécules rapides et à haute résolution, sans les pertes de charges élevées exigées par les particules de moins de 2 µm.
- Particules à noyau solide à taille de pore de 150 Å pour des séparations de biomolécules rapides
- Superbe résolution avec faibles pertes de charge
- Colonnes particulièrement robustes
- Conçues pour la séparation des peptides avec une résolution exceptionnelle
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonnes sur mesure sont disponibles. Veuillez contacter votre service clientèle local pour obtenir de plus amples informations.
Spécification
HPLC | |
1 à 11 | |
80 m²/g | |
L1 | |
7 % | |
Oui |
2,6 µm | |
150 Å | |
60°C | |
C18 | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.