Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Thermo Scientific Accucore aQ™ , granulométrie de 2,6 μm
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 9 % ; Taille de pores : 80 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque: Thermo Scientific™ 17326-033030
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Les colonnes HPLC Thermo Scientific Accucore aQ sont compatibles avec les phases mobiles 100% aqueuses et offrent une sélectivité spéciale pour les analytes polaires.
Basées sur la Core Enhanced Technology, les colonnes Accucore™ fournissent des séparations de haute résolution – sans les pertes de charge élevées générées par les particules sub-2 μm.
- Séparations rapides, de résolution et de sensibilité excellentes.
- Pertes de charges moindres, de sorte qu'une UHPLC n'est pas requise.
- Rétention et résolution des analytes polaires.
- Phase stationnaire C18 à 'end-capping' polaire pour une sélectivité alternative.
- Colonnes idéales pour les phases mobiles fortement aqueuses.
Spécification
Analytical Column | |
0.8 mL/min | |
30 mm | |
Noyau solide sphérique | |
2 to 9 | |
130 m²/g | |
L1 | |
Solid Core Particles | |
Reversed Phase | |
Reversed Phase |
3 mm | |
HPLC | |
8700 psi (600 bar) | |
2,6 μm | |
80 Å | |
70°C | |
Accucore aQ | |
9% | |
Oui |