Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Accucore™ HILIC
Bénéficiez d’une rétention optimisée des analytes polaires et hydrophiles grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Accucore™ HILIC.
522.24€ - 1004.87€
Spécification
Pression max. | 14500 psi (1000 bars) |
---|---|
Forme des particules | Noyau solide sphérique |
Granulométrie | 2,6 μm |
pH | 2 à 8 |
Porosité | 80 Å |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11327511
|
Thermo Scientific™
17526-032130 |
30 mm | 2,1 mm | N/A | N/A | N/A | |||
11357511
|
Thermo Scientific™
17526-052130 |
50 mm | 2,1 mm |
743.38€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11367511
|
Thermo Scientific™
17526-053030 |
50 mm | 3 mm | N/A | N/A | N/A | |||
11377511
|
Thermo Scientific™
17526-054630 |
50 mm | 4,6 mm | N/A | N/A | N/A | |||
11387511
|
Thermo Scientific™
17526-102130 |
100 mm | 2,1 mm |
872.42€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11397511
|
Thermo Scientific™
17526-103030 |
100 mm | 3 mm | N/A | N/A | N/A | |||
11307521
|
Thermo Scientific™
17526-104630 |
100 mm | 4,6 mm | N/A | N/A | N/A | |||
11317521
|
Thermo Scientific™
17526-152130 |
150 mm | 2,1 mm |
1004.87€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11327521
|
Thermo Scientific™
17526-153030 |
150 mm | 3 mm |
1004.87€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11337521
|
Thermo Scientific™
17526-154630 |
150 mm | 4,6 mm |
1004.87€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11617721
|
Thermo Scientific™
17526-014005 |
10 mm | 4,6 mm |
566.44€
4 pièces |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11607721
|
Thermo Scientific™
17526-013005 |
10 mm | 3 mm |
525.27€
4 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11697711
|
Thermo Scientific™
17526-012105 |
10 mm | 2,1 mm |
525.27€
4 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Bénéficiez d’une rétention optimisée des analytes polaires et hydrophiles grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Accucore™ HILIC. Basées sur la technologie Core Enhanced, les colonnes Accucore™ fournissent des séparations rapides et de haute résolution sans les pertes de charge élevées générées par les particules de moins de 2 μm.
- Séparations rapides, de résolution et de sensibilité excellentes.
- L’UHPLC n’est pas nécessaire car les pertes de charge sont moindres
- Rétention optimisée des analytes polaires et hydrophiles.
- Sélectivité alternative à la C18 sans appariement d’ions ni dérivation.
- Sensibilité optimisée pour la détection par MS.
Informations de commande :
Autres dimensions de colonnes sur mesure disponibles. Veuillez contacter votre Service Clients le plus proche pour obtenir de plus amples informations.
Spécification
14500 psi (1000 bars) | |
2,6 μm | |
80 Å | |
70°C | |
Silice | |
Silice sphérique, à noyau solide, ultra-pure | |
Phase normale et HILIC |
Noyau solide sphérique | |
2 à 8 | |
130 m²/g | |
L3 | |
Accucore | |
Mode mixte |