Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Accucore™ PREP XL C18
Bénéficiez d’une rétention optimale d’une large gamme d’analytes apolaires dans plusieurs applications avec les particules à noyau solide Accucore XL C18.
395.93€ - 9088.76€
Spécification
Pression max. | 4 300 psi (295 bars) |
---|---|
Granulométrie | 5 μm |
pH | 2 à 9 |
Porosité | 80 Å |
Surface spécifique | 90 m²/g |
Code produit | Marque | Format de colonne | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format de colonne | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
16338616
|
Thermo Scientific™
74104-018823A |
Pré-colonne | 10 mm | 8 mm |
395.93€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16348616
|
Thermo Scientific™
74104-019023A |
Pré-colonne | 10 mm | 20 mm |
748.01€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16368616
|
Thermo Scientific™
74104-059070A |
Colonne préparative, standard | 10 mm | 50 mm |
2313.48€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16378616
|
Thermo Scientific™
74104-059270A |
Colonne préparative, standard | 20 mm | 50 mm |
4923.57€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16388616
|
Thermo Scientific™
74104-109070A |
Colonne préparative, standard | 10 mm | 100 mm |
2872.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16398616
|
Thermo Scientific™
74104-109270A |
Colonne préparative, standard | 20 mm | 100 mm |
6698.51€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16308626
|
Thermo Scientific™
74104-159070A |
Colonne préparative, standard | 10 mm | 150 mm |
3271.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16318626
|
Thermo Scientific™
74104-159270A |
Colonne préparative, standard | 20 mm | 150 mm |
9088.76€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16358616
|
Thermo Scientific™
74104-029023A |
Colonne de protection | 20 mm | 20 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Développez les méthodes HPLC classiques pour vos besoins de mise à l’échelle de la purification avec les colonnes HPLC préparatives Thermo Scientific™ Accucore™ XL C18. Les particules robustes à noyau solide de 4 µm assurent une grande efficacité dans les limites imposées de basse pression. Le taux de greffage élevé fournit une rétention optimale d’une large gamme d’analytes apolaires dans de nombreuses applications. Nos colonnes sont disponibles dans une large gamme de dimensions ; une option est proposée pour le matériel XtendedLife qui améliore la durée de vie des colonnes en maintenant un lit uniforme.
Sélectivité optimale pour les composés apolaires
- Mécanisme d’interaction hydrophobe.
- Sélectivité C18 (USP L1).
Haute efficacité de séparation pour une meilleure résolution et une sensibilité optimisée
- Les particules de 4 µm à technologie Core Enhanced et la répartition granulométrique étroite réduisent l’élargissement de bande et améliorent l’efficacité de la séparation pour les méthodes HPLC classiques.
- Le revêtement de surface dense en silice minimise les interactions secondaires et les traînées de pic.
Options matérielles pour colonnes HPLC préparatives - basées sur le diamètre interne de la colonne (dia. int.) et les besoins en performances de la colonne.
Matériel à bride standard et filetage standard
- Conçues pour des applications standard, conditionnées d’une manière professionnelle et robuste pour fournir des produits polyvalents pour une utilisation courante.
- Matériel fileté standard pour colonne de D.I. < 40 mm.
- Matériel à bride standard pour colonne de D.I. ≥ 40 mm.
- Le matériel standard peut être modifié sur demande pour être compatible avec la SFC.
Matériel XtendedLife
- Améliore la durée de vie de la colonne en intégrant un système de compression axiale dynamique (CAD) interne, garantissant ainsi que le lit de culture est toujours étanche.
- Compatible avec la SFC et disponible dans des dimensions allant jusqu’à 50 mm de D.I.
Les pré-colonnes préparatives sont un moyen éprouvé et rentable de prolonger la durée de vie de votre colonne de préparation. Nos pré-colonnes préparatives nécessitent l’utilisation d’un support de garde préparatif.
Commandes spécifiques du client
- Si vous utilisez actuellement une phase stationnaire Thermo Scientific et que vous souhaitez l’obtenir dans une échelle préparative non présentée ou que vous souhaitez déterminer une dimension de colonne spécifique, nous serions heureux de prendre en compte vos exigences.
- Veuillez contacter votre responsable de compte local pour les commandes spécifiques du client.
- Les colonnes personnalisées ne sont pas admissibles aux retours.
Spécification
4 300 psi (295 bars) | |
2 à 9 | |
90 m²/g | |
L1 | |
Silice sphérique, à noyau solide, ultra-pure | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
5 μm | |
80 Å | |
60°C | |
C18 | |
7 % | |
Oui |