Learn More
Hamilton™ Seringue AccuDil™
Marque:  Hamilton™ 0161714
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 12574356
  • 141.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-05-2024
Spécification
7,2 mm
Seringue AccuDil
1002
2,5 ml
Spécial
9,6 mm
200°psi
1/boîte
Diluteurs et distributeurs série ML500