Learn More
Acebutolol hydrochloride, MedChemExpress
MedChemExpress Acebutolol hydrochloride is an orally active β1 adrenergic receptor (β1AR) antagonist. Acebutolol hydrochloride is used in the treatment of hypertension, angina pectoris and cardiac arrhythmias.
Marque: Medchem Express HY-17497A
Description
Acebutolol hydrochloride is an orally active β1 adrenergic receptor (β1AR) antagonist. Acebutolol hydrochloride is used in the treatment of hypertension, angina pectoris and cardiac arrhythmias.Spécification
Acebutolol hydrochloride | |
Blanc | |
C18H29ClN2O4 | |
DMSO : 100 mg/mL (268.18 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (134.09 mM) | |
372.89 | |
98.83% | |
Powder |
34381-68-5 | |
Research | |
5 g | |
CCCC(NC1=CC=C(OCC(O)CNC(C)C)C(C(C)=O)=C1)=O.Cl | |
372.89 | |
Research | |
COVID-19-immunoregulation |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Research purposes only