Learn More
CPC Colder Products Company™ Inserts de couplage pour montage sur panneau sans soupape avec raccord cannelé de série LC
Fabriqués en laiton. Les inserts de couplage pour montage sur panneau avec raccord cannelé sans soupape de série LC CPC Colder Products Company™ sont robustes et fabriqués en laiton chromé.
Marque:  CPC Colder Products Company™ 40006
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11918397
  • 14.40€ / 1 pièce
Expédition estimée
14-06-2021
Ajouter au panier
Alert:
AVERTISSEMENT : La pression, la température, les produits chimiques et l’environnement de fonctionnement peuvent affecter les performances des raccords. Il incombe au client de tester la pertinence des produits Colder dans leurs propres conditions d’application.
Description
Description
  • Ergot de blocage froid
  • Borne intégrale
  • Enclenchement lors de la connexion
  • Compatible
  • Connexion et déconnexion à une main
  • Moins de points de fuite, assemblages plus courts et installations plus rapides
Spécification
Spécification
Blanc
120 psi, 8,3 bar
Autoclavable
Connecteur de couplage pour montage sur panneau
-40°C
82°C
S’adapte à la tubulure : 9,6mm (D.E.)
Acétal
6,4mm à 9,5mm