Learn More
Cytiva Pince de colonne POM
Pour une utilisation avec les systèmes de chromatographie ÄKTA™ Avant et Pure. La pince de colonne Cytiva POM est un support en plastique acétal (POM) qui s’insère facilement dans un système de rails ÄKTA pour le maintien de colonnes avec un diamètre externe de 10-21 mm.
Marque: Cytiva 28-9563-19
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.12800kg
Description
- Jeu de cinq (5) pinces de colonne permettant de maintenir des colonnes de diamètre extérieur de 10–21 mm
- Se fixe facilement aux instruments ÄKTA™ Avant ou ÄKTA™ Pure à l’aide du système de rails :
- Rapprochez l’extrémité des languettes internes de la pince
- Insérez l’extrémité pressée dans le rail de l’instrument
- Tournez la pince à 90° et relâchez-la
Spécification
Pince de colonne | |
5/boîte | |
Plastique acétal (POM) |
Pour tube de diamètre extérieur de 10 à 21 mm | |
ÄKTA Avant ou ÄKTA Pure utilisant le système de rail |