Learn More
Acétaldéhyde, 99,5 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Acetaldehyde |
Note relative au nom | Extra Pure |
% min. CAS | 99.4 |
% max. CAS | 100.0 |
Point de fusion | -123.0°C |
Couleur | Incolore |
Densité | 0.7850g/mL |
Point d’ébullition | 21.0°C |
Point d’éclair | −27°C |
Spectre IR | Authentique |