Learn More
Acétal propargylique d’éthylacétaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10732084
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
18669-04-0
C7H12O2
128.17
MFCD00066344
QKBBTQJLUGADEG-UHFFFAOYSA-N
86774
3-(1-éthoxyéthoxy)prop-1-yne
CCOC(C)OCC#C
18669-04-0
C7H12O2
128.17
MFCD00066344
QKBBTQJLUGADEG-UHFFFAOYSA-N
86774
3-(1-éthoxyéthoxy)prop-1-yne
CCOC(C)OCC#C
Nom chimique ou matériau Acetaldehyde ethyl propargyl acetal
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8930g/mL
Point d’ébullition 141°C to 142°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4150 to 1.417
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.893
Synonyme 3-1-ethoxyethoxy prop-1-yne, acetaldehyde ethyl propargyl acetal, 1-propyne, 3-1-ethoxyethoxy, 1-ethoxy-1-prop-2-yn-1-yloxy ethane, 3-1-ethoxyethoxy propyne, 1-ethoxyethoxy-2-propyne, 1-1-ethoxyethoxy-2propyne, 1-1-ethoxyethoxy-2-propyne, 5-methyl-4,6-dioxa-1-octyne, 1-propyne,3-1-ethoxyethoxy
Poids de la formule 128.17
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetaldehyde ethyl propargyl acetal
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.