Learn More
Acétamide, 99 %, pure, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11995461
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
60-35-5
C2H5NO
59.06
DLFVBJFMPXGRIB-UHFFFAOYSA-N
ethanamide, acetic acid amide, methanecarboxamide, acetimidic acid, amide c2, ethanimidic acid, acetamid, amid kyseliny octove, caswell no. 003h, acetimidic acid van
178
CHEBI:49028
acétamide
CC(=O)N
60-35-5
C2H5NO
59.06
DLFVBJFMPXGRIB-UHFFFAOYSA-N
ethanamide, acetic acid amide, methanecarboxamide, acetimidic acid, amide c2, ethanimidic acid, acetamid, amid kyseliny octove, caswell no. 003h, acetimidic acid van
178
CHEBI:49028
acétamide
CC(=O)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Acetamide
Point de fusion 79.0°C to 81.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 221.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CH3CONH2
Quantité 2.5 kg
Beilstein 02,II,177
Fieser 01,3
Merck Index 15,44
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2000g/L (20°C). Other solubilities: 1g/2 mL alcohol- 1g/6 mL pyridine,soluble in chloroform,glycerol and hot benzene,slightly soluble in ether
Poids de la formule 59.06
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Forme physique Crystals
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetamide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./