Learn More
Solution d’acétate pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
Conditionnement:
Bouteille en verre
Spécification
Nom chimique ou matériau | Acetate |
Concentration | 1g/L |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Quantité | 250 mL |
Type | Solution étalon à composant unique de chromatographie ionique |
Solvant ou matrice | H2O |
Forme physique | Liquid |