Learn More
Alfa Aesar™ Acetic acid, 4% v/v aq. soln.
Marque:  Alfa Aesar™ 035572.K2
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : Poids : 1.25000kg
Quantité. 1L
Code produit. 13562310
  • 28.80€ / 1L
En stock 6
Ajouter au panier
Spécification
Identifiants chimiques
64-19-7
60.052
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
176
acetic acid
C2H4O2
MFCD00036152
ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
CHEBI:15366
CC(=O)O
Spécification
Acetic acid
C2H4O2
ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
CC(=O)O
acetic acid
176
60.05
Pungent
64-19-7
MFCD00036152
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
4% v/v aq. soln.
60.052
CHEBI:15366
Liquid
1L