Learn More
Acide acétique, sel d’ammonium, 98 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510523
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Récipient en plastique
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
631-61-8
C2H7NO2
77.08
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
517165
CHEBI:62947
azanium ; acétate
CC(=O)[O-].[NH4+]
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
631-61-8
C2H7NO2
77.08
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
517165
CHEBI:62947
azanium ; acétate
CC(=O)[O-].[NH4+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Acetic acid, ammonium salt
Point de fusion 114.0°C
Couleur Blanc
Point d’éclair 136°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Bouteille en plastique
Formule linéaire CH3CO2NH4
Quantité 1 kg
Beilstein 02,96
Fieser 01,38; 07,11
Merck Index 15,492
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1480g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, slightly soluble in acetone, in methanol: 7.89 g/100mL (15°C)
Poids de la formule 77.08
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Pures
Forme physique Cristaux adhérents