Learn More
Acide acétique, qualité environnementale plus, 99,4 % min, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Acetic acid |
pH | 2.5 |
Point de fusion | 16.6°C |
Point d’ébullition | 118.1°C |
Numéro UN | UN2789 |
Merck Index | 14,55 |
Poids de la formule | 60.05 |
Pourcentage de pureté | ≤99.4% |
Qualité | Environmental Plus |
Densité | 1.049g/mL |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Acetic acid, glacial
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .