Learn More
Acide acétique, glacial, 99,9985 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7048600
34.00 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
25 ml
100 ml
500ml
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
64-19-7
C2H4O2
60.05
MFCD00036152
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
176
CHEBI:15366
acide acétique
CC(O)=O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
64-19-7
C2H4O2
60.05
MFCD00036152
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
176
CHEBI:15366
acide acétique
CC(O)=O
Acetic acid is used as a solvent for purification and production of many chemical compounds eg., vinyl acetate monomer. It is a significant chemical reagent and is mainly used in the production of cellulose acetate for photographic film, polyvinyl acetate for wood glue, synthetic fibers and fabrics. It is used as a descaling agent in households. As a food additive, it finds application as a condiment, in the pickling of vegetables and other foods and is also an acidity regulator. In analytical chemistry, for the estimation of weakly alkaline substances such as organic amides, glacial acetic acid is used. Acetic acid is used as antimicrobial preservative or acidulates in a variety of food products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Acetic acid
Note relative au nom Glacial
pH 2,5
Point de fusion 16,6°C
Point d’ébullition 118,1°C
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN2789
Merck Index 14,55
Informations sur la solubilité Miscible with water,ethanol,acetone,toluene and immiscible with carbon disulphide.
Poids de la formule 60.05
Pourcentage de pureté 99.9985%
Densité 1,049 g/ml
Quantité 25 ml
Point d’éclair 40°C (104°F)
Odeur Âcre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1,3721