Learn More
Acide acétique glacial, certifié AR pour analyse, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, Fisher Chemical
Catalog Number 10304980
101.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
129.17 EUR valable jusqu'au 2024-03-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
18.01 EUR valable jusqu'au 2024-03-30
Utilisez le code promo "21663" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
500ml
1 l
2,5 L
2.5 l
25 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Flacon en verre revêtu de plastique
Récipient en plastique
64-19-7
C2H4O2
60.05
MFCD00036152
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
acide éthanoïque, acide éthylique, acide acétique, glacial, acide méthanecarboxylique, acide de vinaigre, acétasol, acide acétique, acide acetique, essigsaeure
176
CHEBI : 15366
acide acétique
CC(O)=O
64-19-7
C2H4O2
60.05
MFCD00036152
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
acide éthanoïque, acide éthylique, acide acétique, glacial, acide méthanecarboxylique, acide de vinaigre, acétasol, acide acétique, acide acetique, essigsaeure
176
CHEBI : 15366
acide acétique
CC(O)=O
C2H4O2, numéro CAS-64-19-7, acétasol, acide acétique, essigsaeure, acide de vinaigre, acide éthanoïque, acide acétique, glacial, acide méthanecarboxylique, glacial, acide éthylique, 2,5 L, 117°C, CHEBI:15366, incolore, 60,05 g/mol, QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N, 16°C, 36152, 60,052, < -0,1 ppm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
pH 2,5
Point de fusion 16°C
Point d’ébullition 117°C
Couleur Incolore
Poids de la formule 60.05 g/mol
Quantité 2.5 l
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Forme physique Liquide
Densité de vapeur 2,1
Tension de vapeur 1.52 kPa à 20°C