Learn More
Acide acétique, sel de potassium, 99+ %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509635
23.20 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
500 g
2,5kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
127-08-2
C2H3KO2
98.142
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
517044
CHEBI:32029
acétate de potassium
CC(=O)[O-].[K+]
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
127-08-2
C2H3KO2
98.142
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
517044
CHEBI:32029
acétate de potassium
CC(=O)[O-].[K+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Acetic acid, potassium salt
pH 6,5 à 9,0 (5 % de solution à 25°C)
Point de fusion 292,0°C
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire CH3CO2K
Beilstein 02, 96
Fieser 01,906; 06,475
Merck Index 15, 7726
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :2 694 g/l (25°C).Autres solubilités : soluble dans l’alcool, insoluble dans l’éther
Poids de la formule 98.14
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Réactif ACS
Quantité 500 g
Point d’éclair >250°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Forme physique Poudre cristalline