Learn More
Acide acétique, sel de potassium, 99+ %, pour la biochimie, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
Spécification
Nom chimique ou matériau | Acetic acid, potassium salt |
Point de fusion | 292.0°C |
Point d’éclair | >250°C |
Plage de pourcentage du dosage | 99+% |
Conditionnement | Flacon en plastique |
Formule linéaire | CH3CO2K |
Quantité | 2.5 kg |
Merck Index | 15,7726 |
Informations sur la solubilité | (5 M in water) Clear colorless solution |
Poids de la formule | 98.14 |