Learn More
Acide acétique, sel de potassium 99 +%, pour la biologie moléculaire, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3790830
19.86 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
100 g
250g
1kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
127-08-2
C2H3KO2
98.142
MFCD00012458
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
517044
CHEBI:32029
acétate de potassium
CC(=O)[O-].[K+]
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
127-08-2
C2H3KO2
98.142
MFCD00012458
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
517044
CHEBI:32029
acétate de potassium
CC(=O)[O-].[K+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique pour la biologie moléculaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Acetic acid, potassium salt
Point de fusion 292,0°C
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc à marron
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire CH3CO2K
Merck Index 15, 7726
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :2 694 g/l (25°C).Autres solubilités : soluble dans l’alcool, insoluble dans l’éther
Poids de la formule 98.14
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Biologie moléculaire
Quantité 100 g
Point d’éclair >250°C
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Faible fusion de solide