Learn More
Acide acétique, Puriss., 99-100 %, Honeywell
Catalog Number 15642890
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
5 L
4 x 2,5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
64-19-7
C2H4O2
60.05
MFCD00036152
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
176
CHEBI:15366
acide acétique
CC(O)=O
64-19-7
C2H4O2
60.05
MFCD00036152
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
176
CHEBI:15366
acide acétique
CC(O)=O
Puriss., 99-100 %
  • Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
    Solvants : utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie, et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
    Produits inorganiques : synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux et les éléments, et réactifs pour les réactions chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Acetic acid
Note relative au nom Puriss., 99-100%
Point de fusion 16,2°C (littérature)
Point d’ébullition 118°C
% max. CAS 100.0000%
Formule linéaire CH3CO2H
Numéro UN UN2789
Beilstein 506007
Poids de la formule 60.05
Pourcentage de pureté >99%
Qualité puriss.
Densité 1,049 g/ml à 25°C (lit.)
Quantité 4 x 2,5 L
Point d’éclair 40°C
Conditionnement Flacon poly
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.