Learn More
Acetic anhydride, ACS, 97+%, Thermo Scientific™
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar 036292.K3
Quantité 2L
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11353368
  • 177.00€ / 2L
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Identifiants chimiques
108-24-7
102.089
WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
7918
acetyl acetate
C4H6O3
MFCD00008705
acetic anhydride, acetanhydride, acetic acid, anhydride, acetic oxide, acetyl oxide, ethanoic anhydride, acetyl ether, acetyl anhydride, acetic acid anhydride, anhydride acetique
CHEBI:36610
CC(=O)OC(=O)C
Spécification
Acetic anhydride
1.082 g/mL
49°C (120°F)
Pungent
(CH3CO)2O
MFCD00008705
UN1715
Moisture sensitive
acetic anhydride, acetanhydride, acetic acid, anhydride, acetic oxide, acetyl oxide, ethanoic anhydride, acetyl ether, acetyl anhydride, acetic acid anhydride, anhydride acetique
WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
acetyl acetate
7918
102.09
ACS
108-24-7
138°C to 140°C
97+%
C4H6O3
1.39
2L
385737
14,56
Soluble in ether,chloroform and benzene. Slowly soluble in water.
CC(=O)OC(=O)C
102.089
CHEBI:36610
≥97%
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS Documents