Learn More
Acetone, Histological Grade, ≥99.5%, Honeywell
Catalog Number p-7120101
Click to view available options
Quantité:
500 mL
20 L
Conditionnement:
Glass Bottle
Stainless Steel Can
67-64-1
C3H6O
58.08
MFCD00008765
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
180
CHEBI:15347
propan-2-one
CC(C)=O
67-64-1
C3H6O
58.08
MFCD00008765
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
180
CHEBI:15347
propan-2-one
CC(C)=O
Nom chimique ou matériau Acetone
Point de fusion -94°C (literature)
Note relative au nom Histological Grade, ≥99.5%
% min. CAS ≥90.0000%
% max. CAS ≤100.0000%
Densité 0.791 g/mL at 25 °C(lit.)
Point d’ébullition 55°C to 57°C
Quantité 500 mL
Limite d’explosion 0.132
Point d’éclair −17°C
Conditionnement Glass Bottle
Indice de réfraction 1.359
Formule linéaire CH3COCH3
Tension de vapeur 184mmHg (20°C)
Numéro UN UN1090
Beilstein 635680
Poids de la formule 58.08
Pourcentage de pureté >99.5%
Qualité Histological