Learn More
Acétone-d6, 100 % (isotopique), Alfa Aesar™
Marque:  Alfa Aesar 042260.SA
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 666-52-4 Poids : 0.01000kg Transport : UN number : 1090 Chem class : 3 Pack group : II
Quantité 2 ea.
Code produit. 11389927
  • 43.40€ / 2 pièces
Expédition estimée
09-06-2021
Identifiants chimiques
666-52-4
64.117
CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
522220
1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-one
C3H6O
MFCD00044635
acetone-d6, 2h6 acetone, hexadeuteroacetone, acetone d6, perdeuteroacetone, deuterated acetone, unii-b0n19b53h8, cd3 2co, 2-propanone-1,1,1,3,3,3-d6, d6-acetone
CHEBI:78217
CC(=O)C
Spécification
Acetone-d6
-17°C (1°F)
1.3554
56°C
2 ea.
C3H6O
UN1090
Fully miscible in water.
CC(=O)C
64.117
CHEBI:78217
Liquide
0.872
Ampoules prédécoupées, 0,75ml/ampoule
0.872
-94°C
666-52-4
MFCD00044635
acetone-d6, 2h6 acetone, hexadeuteroacetone, acetone d6, perdeuteroacetone, deuterated acetone, unii-b0n19b53h8, cd3 2co, 2-propanone-1,1,1,3,3,3-d6, d6-acetone
CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-one
522220
64.13
100%
Vidéos
FDS Documents