Learn More
Acetone, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
1 L
Spécification
Nom chimique ou matériau | Acetone |
Point de fusion | -94°C |
Note relative au nom | Tested according to Ph.Eur. |
CAS | 67-64-1 |
Couleur | Colorless |
Densité | 0.791g/mL at 25°C |
Point d’ébullition | 56°C |
Quantité | 1 L |
Limite d’explosion | 0.132 |
Point d’éclair | −17°C (1.4°F) |