Learn More
Acétonitrile avec0,1 % d’acide formique (v/v), certifié pour l’analyse HPLC des gradients
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
CAS | 75-05-8 |
Quantité | 2.5 L |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Formule moléculaire | C2H3N |
Numéro MDL | 3297 |
Synonyme | methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt |
Clé InChI | WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C(=O)O |
Nom IUPAC | acide formique |
Poids moléculaire (g/mol) | 41.05 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Acetonitrile with 0.1% Formic acid (v/v) for HPLC Gradient analysis
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- MIXTURE LIST-Contient: Acetonitrile, Formicacid