Learn More
Acétonitrile, 99,6 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Acetonitrile |
Point de fusion | -46.0°C |
Note relative au nom | For analysis ACS |
% min. CAS | 99.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Informations sur la décomposition | >500°C |
Densité | 0.7810g/mL |
Point d’ébullition | 81.0°C to 82.0°C |
Quantité | 500 mL |
Point d’éclair | 2°C |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Acetonitrile
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.