Learn More
Acétonitrile, CHROMASOLV™ Plus, pour HPLC, ≥99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Catalog Number 15694760
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
75-05-8
C2H3N
41.053
MFCD00001878
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
6342
CHEBI:38472
acétonitrile
CC#N
75-05-8
C2H3N
41.053
MFCD00001878
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
6342
CHEBI:38472
acétonitrile
CC#N
L’acétonitrile CHROMASOLV™ Plus de nouvelle qualité convient à toutes les applications, notamment :
spectrométrie de masse, HPLC, TLC, GPC, UV, IR, GC, analyse des résidus de pesticides et synthèse et purification de l’ARN/ADN. Produit filtré à travers un filtre de 0,2 μm
  • Pour HPLC, spectrophotométrie et analyse environnementale
  • Testés pour la compatibilité HPLC via l’analyse de gradient et la spectroscopie UV-VIS
  • Profil d’impuretés UV faible
  • Ligne de base LC du gradient à faible niveau d’impuretés
  • Très faibles niveaux d’impuretés non volatiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Acetonitrile
Point de fusion -48°C
Note relative au nom for HPLC
Absorbance HPLC-gradient/210nm ≤1mAU
Densité 0.786g/mL at 25°C
Point d’ébullition 81°C to 82°C
Quantité 4 x 2.5 L
Indice de réfraction n20/D 1.344
Formule linéaire CH3CN
Tension de vapeur 72.8mmHg (20°C)
Beilstein 741857
Poids de la formule 41.05g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.9%
Qualité CHROMASOLV&trade ; Plus
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetonitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302 + H312 + H332-Nocif en cas d'ingestion, de contact cutané ou d'inhalation.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.