Learn More
Acétonitrile, pour HPLC-MS
Catalog Number p-8015108
176.76 EUR valable jusqu'au 2024-03-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
41.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
75-05-8
C2H3N
1878
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
6342
CHEBI:38472
acétonitrile
CC#N
75-05-8
C2H3N
1878
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
6342
CHEBI:38472
acétonitrile
CC#N
Acétonitrile, pour HPLC-MS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 L
Couleur Incolore
Poids moléculaire (g/mol) 41.053
Poids de la formule 41.05g/mol
Tension de vapeur 97mbar at 20°C
Viscosité 0.36cp at 20°C
Densité de vapeur 1.42
Point de fusion -46°C
Point d’ébullition 81°C
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetonitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.